Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CR LN2, EU/RU
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de poliuretano sólida protege sus valiosas muestras.
Marca: Eppendorf™ F571305031
Descripción
- CryoCube™ serie F570, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa del lado izquierdo, 5 estantes, 230 V, 50 Hz
- Capacidad: 570 l (20,1 pies³)
- Consume solo 10,5 kWh/día (230 V)
- Espacio de suelo necesario: 102,5 x 85,2 cm
- Capacidad para hasta 40 000 muestras
- Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h
- Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 como respaldo para la más alta seguridad de las muestras
Especificaciones
20,1 pies cúb. | |
5 | |
Espuma de poliuretano | |
Sí | |
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.) | |
35,4 in | |
89,8 cm | |
49,8 in | |
30,1 in | |
76,5 cm | |
Opcional | |
7,0 A | |
230 V | |
2 etapas | |
25 |
570 l | |
Sujetar con | |
LED | |
2 | |
89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in) | |
22,6 in | |
76,2 in | |
43,4 in | |
110,3 cm | |
Cierre con llave | |
LN2 (instalado en fábrica) | |
UE, REINO UNIDO | |
10.500 W | |
R404A/R508B |