Learn More
Ratiolab™ Criocajas
Combine these Cryo Boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
107.00€ - 146.00€
Especificaciones
Material Cartón
Forma Rectangulares
Tipo Caja criogénica
Incluye Separadores
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
11822731
Ver documentos Detalles de la promoción
Ratiolab™
59570
64
146.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11852731
Ver documentos Detalles de la promoción
Ratiolab™
59574
81
107.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Caja criogénica de cartón hidrófobo con códigos por colores
Especificaciones
Especificaciones
Cartón
Caja criogénica
-80°C
133 mm
Rectangulares
Separadores
10 Paquetes
133 mm