Learn More
Ratiolab™ Criocajas
Combine these Cryo Boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
Marca: Ratiolab™ 59574
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticos cajones plegables
Especificaciones
Blanco | |
Rectangulares | |
81 | |
-80°C | |
133 mm | |
75 mm |
Cartón | |
Caja criogénica | |
Separadores | |
10 Paquetes | |
133 mm |