Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Gray
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca:  Notrax 406C0048GY
Detalles adicionales : Peso : 4.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17782048
  • 135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
  • Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
  • Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
60 ft
Alfombrillas industriales y comerciales
122 cm
Gris
Vinilo microcelular
1830 cm