Learn More
Macherey-Nagel™ Crimping Head
Marca:  Macherey-Nagel™ 735720
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12898595
  • 445.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Cabezal de engarce
1 unidad
Para herramienta de engarce de alta potencia electrónica 735700 y tapones de rosca de 20 mm