Learn More
Macherey-Nagel™ Crimping Head
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Cápsulas de cierre de 11 mm
Cápsulas de cierre de 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cabezal de engarce |
| Para utilizar con (aplicación) | Cápsulas de cierre de 11 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Para herramienta de engarce de alta potencia electrónica 735700 y tapones de rosca de 11 mm |