Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 4571
La puntera de aluminio proporciona una protección ligera de los dedos del pie. Tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 4571/38
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
- Negro/Azul
- Puntera de aluminio
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Terciopelo | |
Slip-resistant | |
4571 |
Negro | |
38 | |
Polyurethane | |
Aluminum |