Learn More
CPNE9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20098-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819584
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody is specific to CPNE9.
The exact functions of CPNE9 remain unknown.
Especificaciones
Especificaciones
CPNE9
Polyclonal
Unconjugated
CPNE9
Copine 9, copine family member IX, Copine IX, CPNE9, KIAA4217
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
151835, 211232, 297516
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q1RLL3, Q5BJS7, Q8IYJ1
Cpne9
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human