missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPNE9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CPNE9 |
---|---|
Concentración | 0.18 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819584
|
Proteintech
20098-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809584
|
Proteintech
20098-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is specific to CPNE9.
The exact functions of CPNE9 remain unknown.Especificaciones
CPNE9 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q1RLL3, Q5BJS7, Q8IYJ1 | |
151835, 211232, 297516 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CPNE9 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Copine 9, copine family member IX, Copine IX, CPNE9, KIAA4217 | |
Cpne9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |