Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Panel-Mount Valved Hose Barb
Ideal for use with gases or liquids
Marca:  Cole-Parmer™ 31404-26
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15437243
  • 45.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
  • Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
  • Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Especificaciones
Cuerpo de la manguera dentada montada en panel de desconexión rápida
Latón
-40 °F
1/4 pulg
1/8 pulg
180 °F
Desconexión rápida × púa
4,24 cm
- 40 °C
1/4 pulg
250 psi
de 82 °C