Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
11.65€ - 12.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuerpo del accesorio de manguera dentada |
---|---|
Descripción | Conexión rápida × conector dentada sin válvula |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acetal |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15406413
|
Cole-Parmer™
06361-53 |
1/4 pulg |
12.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15496333
|
Cole-Parmer™
06361-09 |
1/16 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
- Plug insert into body to connect fitting
- Fitting halves lock into place immediately
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Especificaciones
Cuerpo del accesorio de manguera dentada | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave u óxido de etileno | |
120 psi | |
180 °F |
Conexión rápida × conector dentada sin válvula | |
Acetal | |
Buna N | |
28 pulgadas de mercurio | |
de 82 °C |