Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
Marca: Cole-Parmer™ 06361-53
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cuerpo del accesorio de manguera dentada de desconexión rápida CPC
- Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo
- Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector
- Las dos mitades del racor se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar con el pulgar la patilla que hay en el cuerpo de acoplamiento
Especificaciones
Cuerpo del accesorio de manguera dentada | |
Esterilizable en autoclave | |
4,95 cm | |
3/8 in | |
Autoclave u óxido de etileno | |
120 psi | |
180 °F |
Conexión rápida × conector dentada sin válvula | |
Acetal | |
1/4 pulg | |
1/4 pulg | |
Buna N | |
28 pulgadas de mercurio | |
de 82 °C |