Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect NPT (M) Pipe Adapter
Ideal for use with gases or liquids
Marca: Cole-Parmer™ 31404-21
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
- Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Cuerpo de adaptadores de tubo de metal | |
Latón | |
-40 °F | |
1/4 pulg | |
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
180 °F |
Conexión rápida × conector NTP(macho) | |
2,79 cm | |
- 40 °C | |
1/4 pulg | |
250 psi | |
de 82 °C |