Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Barbed Metal Quick Disconnect Valved Fitting Hose Barb
Ideal for use with gases or liquids
Marca: Cole-Parmer™ 31404-32
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
- Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Conector de desconexión rápida | |
Esterilizable en autoclave | |
4,7 cm | |
- 40 °C | |
1/4 pulg | |
Autoclave u óxido de etileno | |
180 °F |
Conexión rápida × conexión en púa | |
Latón | |
-40 °F | |
1/4 pulg | |
1/8 pulg | |
250 psi | |
de 82 °C |