Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
Las membranas transparentes tratadas con colágeno facilitan la fijación y difusión celular
Marca: Corning™ 3493
Detalles adicionales : Peso : 0.36287kg
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana. Membrana de PTFE con recubrimiento de colágeno transparente
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Mezcla equimolar de colágeno tipo I y III
- Envasado individual
- Placas de varios pocillos incluidas en cada caja
- Estéril
Información de órdenes
Envasadas individualmente y suministradas en paquetes con placas de cultivo de tejidos con tapas; estériles.
Especificaciones
1,12 cm2 | |
1,5 ml | |
Inserto de membrana | |
12 mm | |
24/caja | |
Estéril |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,4 μm | |
Placa de 12 pocillos | |
1/Paq. | |
Colágeno | |
12 |