Learn More
Corning™ Kit de soporte Costar™ Netwell™
Permite el procesamiento simultáneo
Marca:  Corning™ 3521
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10515531
  • 166.28€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estos portadores y estas asas Netwell especialmente diseñados permiten el procesamiento simultáneo de hasta 12 insertos Netwell por portador
  • Cada kit de portador contiene ocho soportes y ocho asas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Kit de soporte
    24 mm
    8/caja
    Permite el procesamiento simultáneo de hasta 6 muestras por portador
    8/Paq.