Learn More
Masterflex™ Corrugated FEP Tubing
Providing high flexibility and excellent chemical resistance, this Corrugated FEP Tubing maintains its shape and prevents kinking.
Marca: Masterflex™ 06407-52
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- No limitan la capacidad de presión ni vacío
- Vendidos en longitudes de 1,5 m (5 pies), cada longitud tiene secciones alternas de tubos corrugados y no corrugados, con secciones no corrugadas en ambos extremos
- Escala de temperatura de − 184° a + 205 °C
- Soporta 68,58 cm Hg (27 pulgadas) de vacío
Especificaciones
9,39 mm | |
10,1 mm | |
0,8 mm | |
-184 °C | |
Estéril | |
200 psi | |
de 205 °C |
FEP | |
1,5 m | |
Accesorios dentados | |
1 unidad | |
Translúcido | |
27 pulgadas de mercurio |