Learn More
Masterflex™ Corrugated FEP Tubing
Providing high flexibility and excellent chemical resistance, this Corrugated FEP Tubing maintains its shape and prevents kinking.
123.00€ - 275.00€
Especificaciones
Material FEP
Longitud global (métrico) 1,5 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -184 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con Diámetro interior (métrico) Presión máxima Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Diámetro interior (métrico) Presión máxima Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11888013
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-52
Accesorios dentados 9,39 mm 200 psi 0,8 mm
181.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11818033
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-66
Accesorios de compresión 17,2 mm 120 psi 0,8 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11878013
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-50
Accesorios dentados 6,35 mm 250 psi 0,4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tubo FEP y PFA anillado
• Aplicaciones: transferencia de fluidos agresivos
• Características: combina soltura y flexibilidad a la inercia química del PFA y FEP
• Una parte lisa de 5cm es insertada cada 30cm para permitir cortar el tubo a la longitud deseada
• FEP anillado
Especificaciones
Especificaciones
FEP
-184 °C
Estéril
27 pulgadas de mercurio
1,5 m
1 unidad
Translúcido
de 205 °C