Learn More
Corning™ Microplacas de PCR Thermowell™ de 96 pocillos
Fabricadas con policarbonato ultrafino para una transferencia de calor rápida y uniforme. Las microplacas de PCR de policarbonato de 96 pocillos Corning™ Thermowell™ son ideales para el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de amplificación de ADN.
Marca: Corning™ 6511
Detalles adicionales : Peso : 0.49895kg
Descripción
- La baja superficie de adherencia de proteínas evita la pérdida de la muestra
- Para un funcionamiento sin aceite, utilice cinta de sellado de polietileno o aluminio junto con termocicladores con tapa calentada; también admite alfombrilla de sellado reutilizable de silicona
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C sin deformación
- Varias formas de pozo se ajustan a los termocicladores populares
- La superficie de la placa DNA-BIND™ permite la unión covalente de la ADNmc por los extremos 5« y 3«
- No estériles
Certifications
Las placas de polipropileno están certificadas como libres de ADNasa y ARNasa.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Policarbonato | |
No estéril | |
PCR | |
1/Paq. |
Sin tapa | |
Adherencia media | |
MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM, termociclador Coy Corporation II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene con microbloque, Quatro Biosystems T-C-40 | |
96 | |
Redondo | |
25/caja | |
Transparente |