Learn More
Corning™ Microplacas de PCR Thermowell™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-154037 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Microplaca para PCR, modelo M
Microplaca para PCR, modelo P
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10777231 Microplaca para PCR, modelo P 25 PCS
10130961 Microplaca para PCR, modelo M 25 PCS
2 options
Código de producto. 10777231
Marca: Corning™ 6509
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en policarbonato ultrafino para una transferencia de calor rápida y uniforme. Las microplacas de PCR de policarbonato Corning™ Thermowell™ de 96 pocillos son ideales para el método de la reacción en cadena de la poliasa (PCR) de amplificación de ADN.
  • La baja superficie de adherencia de proteínas evita la pérdida de la muestra
  • Para un funcionamiento sin aceite, utilice cinta de sellado de polietileno o aluminio junto con termocicladores con tapa calentada; también admite alfombrilla de sellado reutilizable de silicona
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C sin deformación
  • Varias formas de pozo se ajustan a los termocicladores populares
  • La superficie de la placa DNA-BIND™ permite la unión covalente de la ADNmc por los extremos 5« y 3«
  • No estériles
Certifications
Las placas de polipropileno están certificadas como libres de ADNasa y ARNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca para PCR, modelo P
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR Applied Biosystems GeneAmp™ 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene y Gene E con bloque de 96 x 0,2 ml
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) PCR
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 25/caja
Color de pocillo Transparente