Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con cuello inclinado rectangular de carboxil BioCoat™ con tapón ventilado
La superficie de carga negativa es ideal para ensayos de cultivos celulares preparativos, basados en células y de cribado de HTS
Marca: Corning™ 356778
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
Las superficies Corning™ PureCoat™ de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) ofrecen una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.Especificaciones
8,45 oz | |
Poliestireno | |
En ángulo | |
5 Paq. | |
Carboxilo | |
75 cm2 |
250 mL | |
Para cultivo celular preparativo, HTS screening de células | |
50/Cs. | |
Rectangular | |
Ventilado |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.