Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con cuello inclinado rectangular de carboxil BioCoat™ con tapón ventilado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
750 mL
N.º por caja:
5/Cs.
50/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
Descripción
Las superficies Corning™ PureCoat™ de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) ofrecen una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivo celular preparativo, HTS screening de células |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 50/Cs. |
| N.° por paquete | 5 Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Carboxilo |
| Tipo de tapón | Ventilado |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.