Learn More
Corning™ Sistemas de recarga DeckWorks™ con puntas de bajo nivel de unión
Permite la recarga cómoda y económica de las gradillas con bisagras Corning DeckWorks
76.25€ - 305.01€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Permite la recarga cómoda y económica de las gradillas con bisagras Corning DeckWorks |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981861
|
Corning™
4153 |
De 0,1 a 10 μl |
76.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11991861
|
Corning™
4154 |
De 1 a 200 μl |
76.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911871
|
Corning™
4155 |
De 1 a 300 μl |
76.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12949577
|
Corning™
4155 |
De 1 a 300 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl y 300 μl
- La tecnología de baja unión patentada reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta
- La lixiviación y/o la degradación de muestras posterior asociada con las puntas con base de silicona se han eliminado
- Ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar considerablemente los resultados
- Las gradillas con bisagras dentro de este sistema se han fabricado con polipropileno reciclado
- Las aplicaciones específicas incluyen pipeteo exacto y preciso de reactivos caros, ADN, proteínas y/o péptidos
Especificaciones
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Sistema de recarga | |
DeckWorks™ |
Natural | |
Permite la recarga cómoda y económica de las gradillas con bisagras Corning DeckWorks | |
Retención baja, Round | |
Sí | |
Polipropileno |