Learn More
Corning™ Sistemas de recarga DeckWorks™ con puntas de bajo nivel de unión
Permite la recarga cómoda y económica de las gradillas con bisagras Corning DeckWorks
Marca: Corning™ 4154
Detalles adicionales : Peso : 0.50400kg
Descripción
Los sistemas de recarga Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl, 300 μl y 1000 μl, y permiten la recarga cómoda y económica de las robustas gradillas con bisagras Corning DeckWorks. Las plataformas de recarga DeckWorks están envasadas en bandejas transparentes para facilitar la identificación de la punta, no requieren dispositivos de transferencia, permiten ahorrar espacio y minimizan los residuos de embalaje. Aunque las puntas de pipeta están hechas de resinas vírgenes de grado médico, las plataformas de recarga y las bases de las gradillas están fabricadas con polipropileno 100 % reciclado. Las plataformas y gradillas no estériles son esterilizables en autoclave por vapor.
Las puntas de baja adherencia Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl y 300 μl. La tecnología de bajo nivel de unión exclusiva reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta. Se ha eliminado la lixiviación y/o la posterior degradación de las muestras asociada con las puntas con base de silicona. Las puntas de baja adherencia DeckWorks son ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados. Las aplicaciones específicas incluyen pipeteado exacto y preciso de reactivos caros, ADN, proteínas y/o péptidos.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Natural | |
Permite la recarga cómoda y económica de las gradillas con bisagras Corning DeckWorks | |
Retención baja, Round | |
Sí | |
Polipropileno |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Sistema de recarga | |
DeckWorks™ |