Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-238-RM
Detalles adicionales : CAS : 86393-32-0 Peso : 0.16200kg
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Ampicilina | |
100 g |
Polvo | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
- Ampicillin sodium salt
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: monosodium ampicillin salt