Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
Packaged in plastic bottles
102.66€ - 360.69€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Ampicilina |
Formato | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15343771
|
Corning™
61-238-RM |
100 g |
360.69€
100 g |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15333771
|
Corning™
61-238-RH |
10 g |
102.66€
10 g |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Polvo | |
Ampicilina | |
Frasco de plástico |