Learn More
Corning™ Sistema de ensayo BioCoat™
Diseño fácilmente automatizable
408.74€ - 1746.43€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Área de cultivo | 0,3 cm2 |
Esterilidad | No estéril |
Tratamiento de superficie | Collagen |
Número de pocillos | 24 |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes: Placa de insertos 24-Multiwell™, medios especializados para llevar a cabo 24 ensayos, bandeja de alimentación y tapa.
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10631932
|
Corning™
354802 |
Sistema de insertos para cultivo celular | 5/Cajas de cartón. |
1746.43€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11513590
|
Corning™
354801 |
Cell Culture Insert System | 1/Cajas de cartón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10596951
|
Corning™
354804 |
Sistema de inserción multipocillo | 5/Cajas de cartón. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Produce una monocapa diferenciada de células Caco-2 in vitro en solo tres días
- Los insertos con revestimiento de colágeno fibrilar con medios BD BioCoat especializados aceleran la diferenciación celular
- La bandeja de alimentación de gran volumen reduce la necesidad de cambios frecuentes de medios
- Las pruebas entre lotes garantizan la uniformidad
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
24 | |
1 μm |
0,3 cm2 | |
Collagen | |
Placa de inserción de 24 pocillos múltiples, medios especializados para realizar 24 ensayos, bandeja alimentadora y tapa |