Learn More
Corning™ Sistema de ensayo BioCoat™
Descripción
Includes
Placa de insertos 24-Multiwell™, medios especializados para llevar a cabo 24 ensayos, bandeja de alimentación y tapa.
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
Sistema de ensayo Corning BioCoat HTS Caco-2, membrana de PET: contiene un medio sin suero especialmente formulado, suplementos de cultivo, butirato de sodio y el sistema de insertos de 24 pocillos Corning BioCoat Fibrillar Collagen
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Colágeno |
| Tipo | Sistema de inserción multipocillo |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Falcon™ placa complementaria |
| Incluye | Placa de inserción de 24 pocillos múltiples, medios especializados para realizar 24 ensayos, bandeja alimentadora y tapa |
| Mostrar más |