Learn More
Fisherbrand™ Anillos de corcho
Anillo para sujetar matraces
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
Anillo para sujetar matraces
Disponibles en diferentes diámetros.Especificaciones
Anillo de corcho | |
Soporte de matraces | |
38 mm | |
120 mm |
Redondo | |
1 unidad | |
150 mm |