Learn More
Fisherbrand™ Anillos de corcho
Código de producto. p-8013660 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12376447 160 mm 195 mm cada uno
12366447 120 mm 150 mm cada uno
12346447 45 mm 75 mm cada uno
12386447 200 mm 240 mm cada uno
12356447 85 mm 115 mm cada uno
5 options
Código de producto. 12376447
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anillo para sujetar matraces
Anillo para sujetar matraces
Disponibles en diferentes diámetros.
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Soporte de matraces
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 38 mm
Diámetro exterior (métrico) 195 mm
Tipo de producto Anillo de corcho
Diámetro interior (métrico) 160 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.