Learn More
JULABO CORIO CP Refrigerated/Heating Circulator
Suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.
Marca: JULABO 9013713.N1
Detalles adicionales : Peso : 25.60000kg
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Sistema de alerta rápida exclusiva de nivel de líquido bajo
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
De 3 L a 4 L | |
USB, RS232 | |
De 8 a 27 l/min | |
De -30 °C a +200 °C | |
CP-310F | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |
CE | |
300 W | |
Centrífuga | |
Baño de circulación | |
R290 | |
230 V |