Learn More
JULABO Circulador de calentamiento/refrigeración CORIO CP
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Sistema de alerta rápida exclusiva de nivel de líquido bajo
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB, RS232 |
| Capacidad de refrigeración | 300 W |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +200 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Modelo | CP-310F |
| Refrigerante | R290 |
| Mostrar más |