Learn More
Abnova™ CORIN (Human) Recombinant Protein
Human CORIN partial ORF ( NP_006578, 616 a.a. - 715 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00010699-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103046
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: CKERDLWECPSNKQCLKHTVICDGFPDCPDYMDEKNCSFCQDDELECANHACVSRDLWCDGEADCSDSSDEWDCVTLSINVNSSSFLMVHRAATEHHVCA
Especificaciones
Especificaciones
NP_006578
corin, serine peptidase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CORIN
GST
10699
Wheat germ expression system
10 μg
ATC2, CRN, Lrp4, MGC119742, TMPRSS10
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer