Learn More
Complejo de benceno de trifluorometanosulfonato de cobre(I), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
38.90€ - 132.00€
CAS | 42152-46-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6Cu2F6O6S2 |
Peso molecular (g/mol) | 503.33 |
Número MDL | MFCD00043300 |
Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10028971
|
Thermo Scientific Acros
371090010 |
1 g | Frasco de vidrio | ||||||
10293052
|
Thermo Scientific Acros
371090050 |
5 g | Frasco de vidrio |
132.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
42152-46-5 | |
503.33 | |
Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex |
C8H6Cu2F6O6S2 | |
MFCD00043300 |
Especificaciones
Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex | |
160.0°C | |
7°C | |
90% | |
(CF3SO3Cu)2C6H6 | |
12,144; 16,99 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene,toluene | |
503.33 | |
Polvo |
42152-46-5 | |
Gris verdoso | |
Auténtico | |
C8H6Cu2F6O6S2 | |
MFCD00043300 | |
Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex | |
503.33 | |
90% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Sólido inflamable.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Si se produce irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Usar guantes protectores
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 255-686-6
- Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.