Learn More
Complejo de benceno de trifluorometanosulfonato de cobre(I), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex |
| Punto de fusión | 160.0°C |
| Color | Gris verdoso |
| Temperatura de inflamación | 7°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CF3SO3Cu)2C6H6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fieser | 12,144; 16,99 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.