Learn More
Complejo de benceno de trifluorometanosulfonato de cobre(I), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10293052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10293052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10028971 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10293052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42152-46-5 | C8H6Cu2F6O6S2 | 503.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42152-46-5
Fórmula molecular C8H6Cu2F6O6S2
Peso molecular (g/mol) 503.33
Número MDL MFCD00043300
Sinónimo Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Punto de fusión 160.0°C
Color Gris verdoso
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3SO3Cu)2C6H6
Cantidad 5 g
Fieser 12,144; 16,99
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.33
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.