Learn More
Corning™ Módulos de tubos de almacenamiento CoolRack™ 96
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0.1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
417.00€ - 458.00€
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15512831
|
Corning™
432056 |
96 tubos con códigos de barras 2D de 0,5 ml |
458.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15522831
|
Corning™
432057 |
96 tubos con códigos de barras 2D de 1,4 ml |
417.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura
- Coloque el módulo directamente en una fuente de temperatura de entre − 196 °C y > 100 °C y se adaptará fácilmente a esa temperatura
- Todos los módulos se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido
Especificaciones
Módulo de tubos de almacenamiento |