Learn More
Corning™ Módulos de tubos de almacenamiento CoolRack™ 96
BIOPHARMA
Código de producto. 15522831
Change view
Click to view available options
Admite:
96 tubos con códigos de barras 2D de 0,5 ml
96 tubos con códigos de barras 2D de 1,4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15522831 96 tubos con códigos de barras 2D de 1,4 ml cada uno
15512831 96 tubos con códigos de barras 2D de 0,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15522831 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432057
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Corning CoolRack Los módulos de tubos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a >°100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
  • Módulos de tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D
  • Garantiza una °uniformidad de temperatura de +/- 0,1 C en todos los tubos al enfriar, congelar rápidamente, calentar o descongelar.
  • Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
  • Cierto CoolRack Los módulos son compatibles con SBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 96 tubos con códigos de barras 2D de 1,4 ml
Tipo Módulo de tubos de almacenamiento