Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ 2XT
Para su uso con el sistema CoolBox™ 2XT. Se necesita un anillo de extensión Corning™ cuando se utilizan módulos de tubos CoolRack™ más altos y tubos altos en el sistema CoolBox.
Marca: Corning™ 432088
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Alertas:
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.Especificaciones
Collarín de extensión | |
1/Paq. | |
Amplíe la altura cuando utilice módulos de tubos altos | |
Interior: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.) |
Verde | |
1/Cs. | |
Sistema CoolBox 2XT | |
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.) |