Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ 2XT
BIOPHARMA
Código de producto. p-6960009
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15522861 Morado cada uno
15532861 Verde cada uno
15542861 Naranja cada uno
15552861 Rosa cada uno
4 options
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Código de producto. 15522861
Marca: Corning™ 432087
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Para su uso con el sistema CoolBox™ 2XT. Se necesita un anillo de extensión Corning™ cuando se utilizan módulos de tubos CoolRack™ más altos y tubos altos en el sistema CoolBox.
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Collarín de extensión
Tipo Collarín de extensión magnetizado
Color Morado
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 1/Cs.
Para utilizar con (aplicación) Para ampliar la altura de CoolBox™ sistemas de refrigeración sin hielo
Para utilizar con (equipo) Sistema CoolBox 2XT
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,0 x 14,3 x 7,0 cm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 26,5 x 20,0 x 7,0 cm