Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Constans
Pala de cuero de grano entero de alta calidad y forro de napa. Diseñado exclusivamente para ajustes semiortopédicos, en particular cuando se requieren plantillas personalizadas.
Marca: Emma Safety Footwear MM13207047
Detalles adicionales : Peso : 2.48300kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Vibram™ Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Cuero de napa de grano entero | |
47 |
Cordones | |
Constans | |
Cuero | |
Aluminio |