Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Constans
Pala de cuero de grano entero de alta calidad y forro de napa. Diseñado exclusivamente para ajustes semiortopédicos, en particular cuando se requieren plantillas personalizadas.
381.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Constans |
Material de revestimiento | Cuero de napa de grano entero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998211
|
Emma Safety Footwear
MM13207039 |
39 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908221
|
Emma Safety Footwear
MM13207041 |
41 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918221
|
Emma Safety Footwear
MM13207042 |
42 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15928221
|
Emma Safety Footwear
MM13207043 |
43 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938221
|
Emma Safety Footwear
MM13207044 |
44 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948221
|
Emma Safety Footwear
MM13207045 |
45 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958221
|
Emma Safety Footwear
MM13207047 |
47 |
381.60€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Vibram™ Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Cuero de napa de grano entero | |
Aluminio |
Cordones | |
Constans | |
Cuero |