Learn More
Connexin 32 Mouse, Clone: GJB1/1753, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2705-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Connexin 32
Cytoplasmic and Cell Surface
GJB1/1753
Unconjugated
XP_016884897
Mouse
27-32kDa
Protein A/G Purified
RUO
2705
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GJB1
Recombinant human GJB1 protein
MCF-7 Cells. Liver, Kidney, Stomach or Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.