Learn More
Connexin 32 Mouse, Clone: GJB1/1753, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Connexin 32 |
---|---|
Clon | GJB1/1753 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930098
|
EnquireBio
2705-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920098
|
EnquireBio
2705-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Connexin 32 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2705 | |
Recombinant human GJB1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
27-32kDa |
GJB1/1753 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016884897 | |
GJB1 | |
IgG | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
MCF-7 Cells. Liver, Kidney, Stomach or Tonsil |