Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Idóneo para aplicaciones de biología celular y protocolos de preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030122267
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
- Materias primas de clase 6 de la Farmacopea Estadounidense de alta calidad
- Sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas durante la fabricación
- Garantiza una alta integridad de las muestras, estabilidad de centrifugación g-Safe™ y visibilidad óptima de muestras y sedimentos
- El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
- Permite la colocación estable en posición vertical y minimiza el riesgo de contaminación
- Etiquetado fiable y seguro gracias a la superficie disponible para escribir en el tubo y al tapón de color claro y liso
- Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
Aplicaciones
- Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras
- Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular
- Almacenamiento de muestras y solución con grandes volúmenes
- Preparación de mezclas maestras y tampones
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
30 mm | |
Color claro | |
Incolora | |
Área de escritura | |
En envase individual | |
No estéril | |
Cónicos |
Apto para análisis forenses de ADN | |
19.500 x g | |
Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados | |
Polipropileno | |
48 | |
-86°C a -100°C | |
50 mL |