Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Idóneo para aplicaciones de biología celular y protocolos de preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular.
52.30€ - 216.00€
Especificaciones
RCF máx. | 19.500 x g |
---|---|
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Incolora |
Material | Polipropileno |
Tipo de etiqueta | Área de escritura |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15311066
|
Eppendorf™
0030122151 |
15 ml | 17 mm | 10 x 50 | Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados |
180.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15685357
|
Eppendorf™
0030122259 |
15 ml | 17 mm | 100 | Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados |
91.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15695357
|
Eppendorf™
0030122267 |
50 mL | 30 mm | 48 | Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados |
52.30€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15321066
|
Eppendorf™
0030122178 |
50 mL | 30 mm | 20 × 25 | Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados |
216.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Materias primas de clase 6 de la Farmacopea Estadounidense de alta calidad
- Sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas durante la fabricación
- Garantiza una alta integridad de las muestras, estabilidad de centrifugación g-Safe® y visibilidad óptima de muestras y sedimentos
- El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
- Permite la colocación estable en posición vertical y minimiza el riesgo de contaminación
- Etiquetado fiable y seguro gracias a la gran área de escritura en el tubo y al tapón de color claro y plano
- Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
Aplicaciones
- Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras
- Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular
- Almacenamiento de muestras y solución con grandes volúmenes
- Preparación de tampones y mezclas maestras
Especificaciones
19.500 x g | |
Incolora | |
Área de escritura | |
Cónicos |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno | |
-86°C a -100°C |