Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05210401
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Condensadores según Liebig
- Con olivas, condensadores de Liebig
- Conforme a DIN 12576
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 14/23 | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
400 mm |