Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig con olivas
Descripción
- Condensadores según Liebig
- Con olivas, condensadores de Liebig
- Conforme a DIN 12576
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 14/23 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |