Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05210704
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Condensador de Liebig conforme a DIN 12576 y además de DIN
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 29/32 | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
750 mm |