Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig con olivas
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Condensador de Liebig conforme a DIN 12576 y además de DIN
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |